Merck
SAB4200388
Sigma-Aldrich
Anty-Dysferlina(region N-końcowy)
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Dysferlin (N-terminal region) antibody produced in rabbit, Anti-DYSF, Anti-Limb girdle muscular dystrophy 2B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~250 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunocytochemistry: 7-14 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dysferlina jest białkiem transmembranowym, które należy do rodziny białek ferlin-1, w tym mioferliny i otoferliny. Jest ono homologiczne do białka fer-1 C. elegans. Dysferlina ulega ekspresji w komórkach nerek, mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym.
Dysferlina jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2p13.2.
Specyficzność
Anty-Dysferlina (region N-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzką i mysią Dysferlinę.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w N-końcowym regionie ludzkiej dysferliny (GeneID: 8291), skoniugowany z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Dysferlin (region N-końcowy) produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Dysferlina bierze udział w procesach fuzji błon. Odgrywa rolę w procesach naprawy błon, takich jak zdolność do ponownego uszczelnienia sarkolemmy po uszkodzeniu mięśni. Lokalizacja dysferliny w błonie i jej transport są zaburzone przez mutacje w kaweolinie-1 i -3. Mutacje w genie dysferliny są związane z dystrofią mięśni obręczy kończyn typu 2B (LGMD2B), dystalną miopatią przedniego przedziału i powiązaną miopatią Miyoshi.
Postać fizyczna
w 0,01 M roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającym 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aberrant dysferlin trafficking in cells lacking caveolin or expressing dystrophy mutants of caveolin-3
Hernandez-Deviez DJ, et al.
Human Molecular Genetics, 15(1), 129-142 (2005)
Louise Glover et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 8(7), 785-794 (2007-06-06)
The muscular dystrophies are a heterogeneous group of inherited disorders, defined by progressive muscle weakness and atrophy. Following the discovery of dystrophin, remarkable progress has been made in defining the molecular properties of proteins involved in the various dystrophies. This
S H Laval et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 30(2), 91-105 (2004-03-27)
The limb-girdle muscular dystrophies are a diverse group of muscle-wasting disorders characteristically affecting the large muscles of the pelvic and shoulder girdles. Molecular genetic analyses have demonstrated causative mutations in the genes encoding a disparate collection of proteins involved in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4200388-200UL4061837725395