LPDL001
Roztwór powlekający laminina/poli-D-lizyna
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
Synonim(y):
Czynniki przywiązania, Laminina, Mieszanka powłok, PDL, Poli-D-lizyna
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
linia produktu
BioReagent
Formularz
liquid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Przyłączanie i rozprzestrzenianie różnych typów komórek
- Zwiększenie przyczepności komórek neuronalnych do plastiku i szkła
- Wspieranie wzrostu neurytów
- Odpowiedni do stosowania z kulturami bez surowicy lub z obniżoną zawartością surowicy
Działania biochem./fizjol.
Komponenty
Poly-D-lysine hydrobromide molecular weight is 70,000-150,000 Da, a positively charged amino acid polymer.
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Odkryj zasoby do badań nad rakiem z narzędziami do modelowania i profilowania hodowli komórkowych, genomiki, biomarkerów i nie tylko, aby zmaksymalizować swoje badania nad rakiem.