Key Documents
SAB2109218
Sigma-Aldrich
Anti-MZT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C13orf37, MOZART1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
9 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
guinea pig, bovine, human, horse, rat, rabbit, mouse, canine
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MZT1(57396)
Opis ogólny
MZT1 is required for gamma-tubulin complex recruitment to the centrosome.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of Human MZT1
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LLEISRILNTGLDMETLSICVRLCEQGINPEALSSVIKELRKATEALKAA
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide