SAB2108573
Anti-GLS2
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- GLS, Anti- LGA, Anti- MGC71567, Anti- hLGA, Anti-GA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, horse, mouse, human, dog, pig
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_013267
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLS2(27165)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.
GLS2 functions as a tumor protein p53 downstream target gene. GLS2 controls the functions of p53, in modulating energy metabolism and antioxidant defense. It might play a critical role in tumorigenesis. The protein negatively controls PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase) /AKT (non-specific serine/threonine protein kinase) signalling pathway. GLS2 regulates the neuronal effects of tumor protein p73. The protein might have a pivotal role in radioresistance in cervical cancer patients.
Sekwencja
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3