AMAB91411
Monoclonal Anti-EPCAM antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL6259, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
17-1A, 323/A3, CD326, CO-17A, EGP-2, EGP34, EGP40, ESA, Ep-CAM, GA733-2, HEA125, KS1/4, KSA, Ly74, M4S1
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL6259, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 1 μg/mL
izotyp
IgG3
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Immunogen
Sequence
NGSKLGRRAKPEGALQNND
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)