Merck
SAB4200704
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EpCAM, mysie monoklonalne
clone Ber-EP4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-Majorgastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Antygen anty-K1/4, Antygenpowierzchniowy komórek nabłonkowych, Przeciwnowotworowyprzekaźnik sygnału wapniowego 1, Antygen anty-CD326, Glikoproteina anty-nabłonkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ber-EP4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Opis ogólny
Cząsteczka adhezji komórek nabłonkowych (EpCAM) jest mapowana na ludzkim chromosomie 2p21 i ma dziewięć eksonów. EpCAM jest transbłonową glikoproteiną o masie 40 kDa obecną na powierzchni komórek. Posiada domenę wewnątrzkomórkową zwaną EpICD, składającą się z 26-aminokwasów. Domena zewnątrzkomórkowa (EpEX) zawiera naskórkowy czynnik wzrostu (EGF) i domenę podobną do tyroglobuliny.
Immunogen
ludzka linia komórkowa raka piersi MCF-7
Działania biochem./fizjol.
Cząsteczka adhezji komórek nabłonkowych (EpCAM) ulega wysokiej ekspresji w nowotworach. Reguluje ona sygnalizację komórkową, proliferację, migrację i adhezję. Proteolityczne rozszczepienie domeny EpICD ma kluczowe znaczenie dla progresji nowotworu. EpCAM wykazuje wysoką ekspresję w raku piersi i jest uważany za potencjalny cel terapii genowej. Delecje w regionie 3′ genu EpCAM są związane z rakiem jelita grubego opartym na zespole Lyncha. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w genie EpCAM jest związany z zaburzeniem biegunkowym u niemowląt, wrodzoną enteropatią kępkową (CTE).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EpCAM is overexpressed in breast cancer and is a potential target for breast cancer gene therapy
Osta WA, et al.
Cancer Research, 64(16), 5818-5824 (2004)
EpCAM: structure and function in health and disease
Schnell U, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1828(8), 1989-2001 (2013)
EpCAM in carcinogenesis: the good, the bad or the ugly
van der Gun BT, et al.
Carcinogenesis, 31(11), 1913-1921 (2010)
Heritable somatic methylation and inactivation of MSH2 in families with Lynch syndrome due to deletion of the 3? exons of TACSTD1
Ligtenberg MJL, et al.
Nature Genetics, 41(1), 112-112 (2009)
Herlyn Z., et al.,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76, 1438-142 (1979)