Kluczowe dokumenty
SAB4200690
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EpCAM, mysie monoklonalne
clone Ber-EP4, hybridoma cell culture supernatant
Synonim(y):
Anty-EGP, Anty-KSA, Anty-Majorgastrointestinal tumor-associated protein GA733-2, Antygen anty-K1/4, Antygenpowierzchniowy komórek nabłonkowych, Przeciwnowotworowyprzekaźnik sygnału wapniowego 1, Antygen anty-CD326, Glikoproteina anty-nabłonkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Ber-EP4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 1:500-1:1,000 using human breast adenocarcinoma MCF-7 cell line.
immunohistochemistry: 1:250-1:500 using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon carcinoma sections.
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-EpCAM, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy Ber-EP4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych ludzką linią komórek raka piersi MCF-7. EpCAM (cząsteczka adhezji komórek nabłonkowych) jest wysoce konserwatywną glikoproteiną transbłonową typu I. EpCAM jest obecna w większości tkanek nabłonkowych dorosłego organizmu oraz w niezróżnicowanych, a nie zróżnicowanych embrionalnych komórkach macierzystych.
Immunogen
ludzka linia komórkowa raka piersi MCF-7
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EpCAM zostało użyte w:
  • immunofluorescencji
  • immunohistochemii
  • immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
EpCAM (cząsteczka adhezji komórek nabłonkowych) reguluje siłę adhezji w kontakcie komórka-komórka i plastyczność tkanek oraz proliferację i różnicowanie komórek nabłonkowych. Mutacje w EpCAM są związane z kilkoma nieprawidłowościami jelitowymi, takimi jak zespół Lyncha i wrodzona enteropatia kępkowa (CTE). Anty-EpCAM okazał się cenny w odróżnianiu niezróżnicowanych guzów pierwotnych lub przerzutowych od guzów nienabłonkowych, komórek dróg żółciowych od hepatocytów w niektórych chorobach wątroby oraz między nabłonkowymi i prawidłowymi reaktywnymi lub nowotworowymi komórkami mezotelialnymi od komórek rakowych.
Postać fizyczna
Produkt jest dostarczany w postaci roztworu supernatantu hodowli zawierającego 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący. Produkt zawiera albuminę surowicy bydlęcej i białko pochodzenia ludzkiego.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Risk of colorectal and endometrial cancers in EPCAM deletion-positive Lynch syndrome: a cohort study
Kempers MJE, et al.
Lancet Oncology, 12(1), 49-55 (2011)
Herlyn Z., et al.,
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76, 1438-142 (1979)
Ulrike Schnell et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(8), 1989-2001 (2013-04-27)
Injection of tumor cells in mice more than 30 years ago resulted in the discovery of an epithelial antigen, later defined as a cell adhesion molecule (EpCAM). Although EpCAM has since evoked significant interest as a target in cancer therapy
Epithelial cell adhesion molecule: more than a carcinoma marker and adhesion molecule
Trzpis M, et al.
The American Journal of Pathology, 171(2), 386-395 (2007)
The emerging role of EpCAM in cancer and stem cell signaling
Munz M, et al.
Cancer Research, 69(14), 5627-5629 (2009)