MAB3400
Anti-Vimentin Antibody, clone V9
clone V9, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Vimentin antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
V9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, feline, pig, bovine, rat, human, chicken, canine
spodziewany brak reakcji z
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VIM(7431)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
A dilution of 1:1000 was used in a previous lot.
Immunohistochemistry:
5-10 μg/mL was used on a previous lot; can be used on formalin fixed paraffin embedded tissues with traditional high temperature, citrate buffer treatments. Prolonged formalin fixation can reduce antivbody reactivity.
Immunocytochemistry:
5-10 μg/mL of a previous lot was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Jakość
Western Blot:
1:1000 dilution of this antibody detected VIMENTIN on 10 μg of HeLa lysates
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Protokoły
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
Jak wybarwiać organoidy? Kompletny protokół krok po kroku do barwienia immunofluorescencyjnego (IF) i immunocytochemicznego (ICC) hodowli organoidów przy użyciu przeciwciał