Kluczowe dokumenty
SAB4200473
Anti-EpCAM ICD antibody, Mouse monoclonal
clone 4A7, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-DIAR5, Monoclonal Anti-EGP-2, Monoclonal Anti-EGP314, Monoclonal Anti-EGP40, Monoclonal Anti-ESA, Monoclonal Anti-EpCAM ICD antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-HNPCC8, Monoclonal Anti-KS1/4, Monoclonal Anti-KSA, Monoclonal Anti-M4S1, Monoclonal Anti-MIC18, Monoclonal Anti-MK-1, Monoclonal Anti-TACSTD1, Monoclonal Anti-TROP1, Monoclonal Anti-epithelial cell adhesion molecule
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~40 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human MCF7 cells.
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
mouse ... Epcam(17075)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)