Kluczowe dokumenty
SAB2108878
Sigma-Aldrich
Anti-EGFLAM (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine, guinea pig, bovine, mouse, human, horse, rabbit, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EGFLAM(57396)
Opis ogólny
EGFLAM is involved in both the retinal photoreceptor ribbon synapse formation and physiological functions of visual perception. It is necessary for proper bipolar dendritic tip apposition to the photoreceptor ribbon synapse and promotes matrix assembly and cell adhesiveness.
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human EGFLAM
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: TTAKDGLLLWRGDSPMRPNSDFISLGLRDGALVFSYNLGSGVASIMVNGS
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)