Kluczowe dokumenty
T5772
Thrombin from rat plasma
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (biuret)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Inhibitor
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Czynnik trombinowy IIa jest endolityczną proteazą serynową, która selektywnie rozszczepia wiązania Arg--Gly fibrynogenu, tworząc fibrynę i uwalniając fibrynopeptydy A i B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.