Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5701107
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit monoclonal
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Nazwa produktu
Anty-PAP,
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.93 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor na powierzchni komórki i transmembranowe białko prekursorowe, które jest rozszczepiane przez sekretazy, tworząc szereg peptydów. Niektóre z tych peptydów są wydzielane i mogą wiązać się z kompleksem acetylotransferazy APBB1/TIP60 w celu promowania aktywacji transkrypcji, podczas gdy inne tworzą białkową podstawę blaszek amyloidowych występujących w mózgach pacjentów z chorobą Alzheimera. Ponadto, dwa z peptydów są peptydami przeciwdrobnoustrojowymi, wykazując działanie bakteriobójcze i przeciwgrzybicze. Mutacje w tym genie są związane z autosomalną dominującą chorobą Alzheimera i amyloidozą mózgowo-tętniczą (mózgowa angiopatia amyloidowa). Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących kilka różnych izoform. [dostarczone przez RefSeq, sierpień 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego APP
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)