Kluczowe dokumenty
SAB5200113
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-A11, Anti-Amyloid Oligomer αβ, Anti-Amyloid Oligomers (A11)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-APP antibody produced in rabbit, 1 mg/mL, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, eukaryotes, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Opis ogólny
Białko prekursorowe amyloidu β (APP) jest białkiem transbłonowym typu 1. Gen znajduje się na ludzkim chromosomie 21q21.3.
Specyficzność
Rozpoznaje wszystkie typy oligomerów amyloidu. Wydaje się rozpoznawać epitop szkieletu peptydowego, który jest wspólny dla oligomerów amyloidowych, ale nie występuje w natywnych białkach, monomerach amyloidogennych lub dojrzałych fibrylach amyloidowych.
Immunogen
Syntetyczny molekularny mimetyk rozpuszczalnych oligomerów.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-APP wyprodukowane u królika zostało użyte w metodzie western blotting.
Działania biochem./fizjol.
Amyloidowe białko prekursorowe (APP) odgrywa kluczową rolę w sygnalizacji Wnt. Pomaga zwiększyć synaptoksyczność, która jest ułatwiana przez Dickkopf-1 (Dkk1). Mutacje tego genu powodują autosomalną dominującą chorobę Alzheimera o wczesnym początku (ADEOAD) / dziedziczną demencję z mózgową angiopatią amyloidową (CAA).
Białko prekursorowe amyloidu β (APP) reguluje sygnalizację komórkową. Mutacja w tym genie jest związana z chorobą Alzheimera. Jest on zaangażowany w plastyczność synaptyczną, morfogenezę dendrytyczną i neuroprotekcję. APP moduluje białka pęcherzyków synaptycznych i transmisję synaptyczną. Jest zaangażowany w transmisję GABAergiczną i utrzymuje równowagę pobudzającą / hamującą (E / I).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS, 50% glicerol i 0,09% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Human brain-derived Abeta oligomers bind to synapses and disrupt synaptic activity in a manner that requires APP
Wang Z, et al.
The Journal of Neuroscience, 37(49), 11947-11966 (2017)
Fei Han et al.
PloS one, 12(9), e0185102-e0185102 (2017-09-22)
Alzheimer's disease (AD) is a typical hippocampal amnesia and the most common senile dementia. Many studies suggest that cognitive impairments are more closely correlated with synaptic loss than the burden of amyloid deposits in AD progression. To date, there is
Novel derivative of Paeonol, Paeononlsilatie sodium, alleviates behavioral damage and hippocampal dendritic injury in Alzheimer's disease concurrent with cofilin1/phosphorylated-cofilin1 and RAC1/CDC42 alterations in rats
Han F, et al.
PLoS ONE, 12(9), e0185102-e0185102 (2017)
Human brain-derived Abeta oligomers bind to synapses and disrupt synaptic activity in a manner that requires APP
Wang Z, et al.
The Journal of Neuroscience, 8(1), 11947-11966 (2017)
Mapping of a gene predisposing to early-onset Alzheimer's disease to chromosome 14q24. 3
Elliott C, et al.
Translational Psychiatry, 2(4), 179-179 (2018)