Kluczowe dokumenty
SAB3500274
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-APP(AbNT)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-APP antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 83 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APP(351)
Immunogen
Przeciwciało APP zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom prekursora ludzkiego białka amyloidu A4 (APP) odpowiadającemu aminowemu końcowi peptydu 4K Ab generowanego przez sekretazy b i g Sekwencje peptydów są identyczne z sekwencjami białka amyloidu A4.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500274.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noemí Fabelo et al.
Neurobiology of aging, 35(8), 1801-1812 (2014-03-13)
The presence of lipid alterations in lipid rafts from the frontal cortex in late stages of Alzheimer's disease (AD) has been recently demonstrated. Here, we have isolated and analyzed the lipid composition of lipid rafts from different brain areas from
Xiangmei Wu et al.
Molecular neurobiology, 50(3), 839-851 (2014-04-15)
Chronic cerebral hypoperfusion is associated with cognitive decline in aging and age-related neurodegenerative disease. Epigenetic mechanisms are involved in the maintenance of long-term hypoxia-adapted cellular phenotypes. In the present study, the epigenetic signatures such as DNA methylation and histone acetylation
Yuan Zhou et al.
PloS one, 9(7), e103187-e103187 (2014-07-23)
Sporadic or late-onset Alzheimer's disease (AD) is expected to affect 50% of individuals reaching 85 years of age. The most significant genetic risk factor for late-onset AD is the e4 allele of APOE gene encoding apolipoprotein E, a lipid carrier
Kaja Plucińska et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(32), 10710-10728 (2014-08-08)
Key neuropathological hallmarks of Alzheimer's disease (AD) are elevated levels of amyloid β-peptide (Aβ) species generated via amyloid precursor protein (APP) endoproteolysis and cleavage by the rate-limiting β-site enzyme 1 (BACE1). Because rodents do not develop amyloid pathologies, we here
Flaubert Tchantchou et al.
Neuropharmacology, 85, 427-439 (2014-06-18)
Traumatic brain injury (TBI) is the leading cause of death in young adults in the United States, but there is still no effective agent for treatment. N-arachidonoylethanolamine (anandamide, AEA) is a major endocannabinoid in the brain. Its increase after brain