Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700941
Sigma-Aldrich
Anty-AnnexinA2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ANXA2(302)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny aneksyn. Członkowie tej zależnej od wapnia rodziny białek wiążących fosfolipidy odgrywają rolę w regulacji wzrostu komórkowego i w szlakach transdukcji sygnału. Białko to działa jako czynnik autokrynny, który zwiększa tworzenie osteoklastów i resorpcję kości. Gen ten posiada trzy pseudogeny zlokalizowane odpowiednio na chromosomach 4, 9 i 10. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej aneksyny A2
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)