Kluczowe dokumenty
SAB2500416
Sigma-Aldrich
Anti-FOXN1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FKHL20, Anti-Forkhead box N1, Anti-WHN, Anti-Winged-helix nude
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXN1(8456)
Immunogen
Peptide with sequence C-SVYLSPSSKPVALA from the C Terminus of the protein sequence according to NP_003584.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kaitlin A G Reeh et al.
Development (Cambridge, England), 141(15), 2950-2958 (2014-07-24)
The thymus and parathyroid glands arise from a shared endodermal primordium in the third pharyngeal pouch (3rd pp). Thymus fate is specified in the ventral 3rd pp between E9.5 and E11, whereas parathyroid fate is specified in the dorsal domain.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2500416-100UG4061831484885