Kluczowe dokumenty
SLW1516/08D
Pyrex® Media-Lab Bottles, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1516/08D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
white graduation
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1516/08D
pojemność
500 mL
śr. × wys.
86 mm × 176 mm
Opis ogólny
  • Butelki w komplecie z polipropylenową zakrętką i niekapiącym pierścieniem do nalewania
  • Zgodność z normą ISO 4796
  • Nadruk z kodem śledzenia do pobrania certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
  • Idealne do mieszania i przechowywania pożywek
  • Nachylone ramiona zapewniają płynne nalewanie
  • Biała podziałka i miejsce do znakowania
  • Wykonane z odpornego na temperaturę i chemikalia szkła borokrzemowego
  • Do użytku w temperaturze do 140 st. C
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)