Kluczowe dokumenty
SLW1520/08D
Pyrex® Media-Lab Bottles, square, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 500 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1520/08D
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
glass bottle
polypropylene cap
square
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
with pouring ring
with printed trace code
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1520/08D
Wysokość
181 mm
średnica obudowy
78 mm
pojemność
500 mL
Opis ogólny
  • Kwadratowy kształt umożliwia układanie w stosy w łaźniach wodnych lub na półkach
  • Do 20% oszczędności miejsca w porównaniu z okrągłymi butelkami
  • Butelka w komplecie z polipropylenową zakrętką i pierścieniem do nalewania
  • Do użytku w temperaturze do 140 st. C
  • Z nadrukiem Trace Code umożliwiającym pobranie certyfikatu partii
  • Certyfikat partii dostępny do pobrania ze strony www.scilabware.com
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)