5093
CD40
recombinant, expressed in E. coli, 0.5 mg protein/mL
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
opis
0.1 mg of recombinant human CD40 in 20 mM Tris-HCl buffer, containing NaCl, KCl, EDTA, L-arginine, DTT and glycerol.
sterylność
Filtered sterilized solution
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
0.5 mg protein/mL
metody
cell culture | mammalian: suitable
nr dostępu
NP_690593
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD40LG(959)
Zastosowanie
Użyj tej procedury jako wskazówki do określenia optymalnych warunków powlekania dla wybranego systemu hodowli.
1. Rozmrozić CD40 i rozcieńczyć do pożądanego stężenia za pomocą pożywki bez surowicy lub PBS. Końcowy roztwór powinien być wystarczająco rozcieńczony, aby dodana objętość równomiernie pokrywała powierzchnię (1-10 μg/basenik, płytka 6-dołkowa).
2. Dodać odpowiednią ilość rozcieńczonego materiału na powierzchnię hodowli.
3. Inkubować w temperaturze pokojowej przez około 1,5 godziny.
4. Odessać pozostały materiał.
5. Ostrożnie przepłukać płytki wodą, unikając zarysowania dolnej powierzchni płytek.
6. Płytki są gotowe do użycia. Można je również przechowywać w temperaturze 2-8°C w stanie wilgotnym lub wysuszyć na powietrzu, jeśli zachowana jest sterylność.
Sekwencja
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)