Kluczowe dokumenty
SRP3087
Sigma-Aldrich
IL-21 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Białko IL-21
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.5 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
15.4 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL21(59067)
Opis ogólny
IL21 (interleukina 21) jest członkiem rodziny cytokin typu I o łańcuchu γ i plejotropową cytokiną o wiązce czterech α-helis. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 4q26-q27. Chociaż jest on głównie wytwarzany przez komórki pomocnicze pęcherzyków T (TFH) i T helper-17 (TH17), jest również wytwarzany przez komórki T CD4 +, neutrofile i komórki naturalnych zabójców. W pewnych warunkach jest również wytwarzana przez limfocyty T CD8+. Rekombinowana ludzka IL-21 jest białkiem o masie 15,0 kDa składającym się ze 132 reszt aminokwasowych.
Działania biochem./fizjol.
IL21 (interleukina 21) działa na swój heterodimeryczny receptor IL21R, który ulega ekspresji w komórkach odpornościowych i nieimmunologicznych. W związku z tym IL21 wywiera wpływ na szeroki zakres typów komórek i odgrywa plejotropową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej. Białko to aktywuje szlak sygnałowy kinazy Janus (JAK) - transduktora sygnału i aktywatora transkrypcji (STAT) oraz działa poprzez kinazę białkową aktywowaną mitogenami (MAPK) i szlak sygnałowy kinazy fosfoinozytydu 3 (PI3K) -AKT. Badania pokazują, że w synowiocytach fibroblastopodobnych reumatoidalnego zapalenia stawów (RA-FLS) IL21 ułatwia migrację, inwazję i produkcję MMP (MMP-2, MMP-3, MMP-9, MMP-13) (metaloproteinazy macierzy). Dlatego ma potencjał jako cel terapeutyczny w leczeniu RZS. Badania pokazują, że komórki T CD3+TCRvβ11+ NK (natural killer) wyizolowane z miejscowego zakażenia Mycobacterium tuberculosis wytwarzają IL21, która z kolei wspomaga komórki B w wytwarzaniu i uwalnianiu IgG (immunoglobuliny) i IgA, aby pomóc w zwalczaniu infekcji.
Sekwencja
MQDRHMIRMR QLIDIVDQLK NYVNDLVPEF LPAPEDVETN CEWSAFSCFQ KAQLKSANTG NNERIINVSI KKLKRKPPST NAGRRQKHRL TCPSCDSYEK KPPKEFLERF KSLLQKMIHQ HLSSRTHGSE DS
Postać fizyczna
Liofilizowany ze sterylnego (0,2 mikrona) przefiltrowanego roztworu wodnego zawierającego 10 mM fosforan sodu, pH 7,5
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antigen-specific human NKT cells from tuberculosis patients produce IL-21 to help B cells for the production of immunoglobulins.
Wu C, et al.
Oncotarget, 6(30), 28633-28645 (2015)
Interleukin-21 induces migration and invasion of fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis.
Xing R, et al.
Clinical and Experimental Immunology, 184(2), 147-158 (2016)
Biological effects of IL-21 on different immune cells and its role in autoimmune diseases.
Gharibi T, et al.
Immunobiology, 221(2), 357-367 (2016)
Julia Parrish-Novak et al.
Journal of leukocyte biology, 72(5), 856-863 (2002-11-14)
Interleukin (IL)-21 was recently discovered using a functional cloning approach based on expression of its receptor. It is similar in domain organization and primary sequence to IL-2 and IL-15. Like these cytokines, IL-21 uses the common gamma chain of the
Hamza Loucif et al.
Autophagy, 18(6), 1256-1273 (2021-10-07)
The maintenance of a strong IL21 production in memory CD4 T cells, especially in HIV-1-specific cells, represents a major correlate of natural immune protection against the virus. However, the molecular mechanisms underlying IL21 production during HIV-1 infection, which is only