Kluczowe dokumenty
H4916
Sigma-Aldrich
BMP4, human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Synonim(y):
Ludzkie białko morfogenetyczne kości 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
Bone Morphogenetic Protein 4 human, BMP-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤10 ng/mL EC50
jakość
endotoxin tested
masa cząsteczkowa
dimer 34 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 100 μg
pkg of 1000 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<1 EU/μg Endotoxin level
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... BMP4(652)
Opis ogólny
Białko morfogenetyczne kości 4 (BMP4) jest członkiem nadrodziny transformującego czynnika wzrostu-β (TGF-β). Jest to glikoproteina z węzłem cysteinowym i występuje jako homodimer odpowiadający masie cząsteczkowej 26 kDa. BMP4 jest mapowany na ludzki chromosom 14q22.2. BMP4 ulega ekspresji w tkankach embrionalnych i dorosłych. Jest syntetyzowany w retikulum endoplazmatycznym, a w Golgim ulega modyfikacjom potranslacyjnym.
BMP are members of the TGF-β superfamily of cytokines that affect bone and cartilage formation. Similar to other TGF-β family proteins, BMPs are highly conserved across animal species. Mature BMPs are 30-38 kDa proteins that assume a TGF-β-like cysteine knot configuration. Unlike TGF-β, BMPs do not form latent complexes with their propeptide counterparts. Most BMPs are homodimers, but bioactive natural heterodimers have been reported.
Zastosowanie
Ludzkie białko morfogenetyczne kości 4 zostało wykorzystane do indukowania różnicowania miogenicznego serca w mezenchymalnych komórkach macierzystych pochodzących ze szpiku kostnego (MSC).
Działania biochem./fizjol.
Białko morfogenetyczne kości 4 (BMP4) jest niezbędne do neurogenezy słuchowej. Pośredniczy również w tworzeniu mezenchymy i działa jako kluczowy czynnik różnicujący dla komórek krwiotwórczych i nerwowych. Sygnalizacja oparta na BMP4 jest regulowana w górę zarówno w komórkach progenitorowych oligodendrocytów (OPC), jak i neuronalnych komórkach prekursorowych (NPC). Odpowiedzi komórkowe na BMP-4 są mediowane przez tworzenie heterooligomerycznych kompleksów receptorów kinazy serynowo-treoninowej typu I i typu II, które odgrywają znaczącą rolę w wiązaniu i sygnalizacji BMP. Mutacje Frameshift w BMP4 są związane z anomaliami rozwojowymi, szczególnie z pęcherzykiem wzrokowym i palcami. Mutacje BMP4 są również związane z mięśniem orbicularis oris (OOM) i wadami morfologicznymi warg.
BMPs create an environment conducive for bone marrow development by stimulating the production of specific bone matrix proteins and altering stromal cell and osteoclast proliferation. In addition to stimulating ectopic bone and cartilage development, BMPs may be an important factor in the development of the viscera, with roles in cell proliferation, apoptosis, differentiation, and morphogenesis. BMPs also appear to be responsible for normal dorsal/ventral patterning. BMP-4 specifies the development of ventral structures (e.g., skin from ectoderm and connective tissue/blood from mesoderm). Dorsal structures (nervous system and muscle) apparently appear when BMP-4 signals are interrupted through the activities of binding proteins. BMPs are found in tissues that induce bone or cartilage growth, such as demineralized bone and urinary epithelium.
Cellular responses to BMP-4 are mediated by the formation of hetero-oligomeric complexes of type I and type II serine/threonine kinase receptors, which play significant roles in BMP binding and signaling. Two BMP type I receptors and one BMP type II receptor have been identified. Both BMP type I receptors bind BMP-4 with high-affinity in the absence of BMP receptor type II.
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu 2x PBS + 6% etanolu.
Uwaga dotycząca przygotowania
This Bone Morphogenetic Protein-4 (BMP-4) is expressed in human HEK 293 cells as a glycosylated 34 kDa homodimer. Production in human HEK 293 cells offers authentic glycosylation. Glycosylation contributes to stability in cell growth media and other applications. Mature human and mouse BMP-4 are 98% and 100% identical, respectively, to mature rat BMP-4 in their amino acid sequence.
Komentarz do analizy
The specific activity was determined by its ability to induce alkaline phosphatase production in a dose response to BMP-4 in the ATDC-5 cell line (mouse chondrogenic cell line).
Informacje prawne
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bone morphogenetic protein 4 promotes the survival and preserves the structure of flow-sorted Bhlhb5+ cochlear spiral ganglion neurons in vitro
Waqas M, et al.
Scientific reports, 7(1), 3506-3506 (2017)
Bone morphogenetic protein 4 signalling in neural stem and progenitor cells during development and after injury
Cole AE, et al.
Stem Cells International, 2016 (2016)
Mutations in BMP4 cause eye, brain, and digit developmental anomalies: overlap between the BMP4 and hedgehog signaling pathways
Bakrania P, et al.
American Journal of Human Genetics, 82(2), 304-319 (2008)
Mutations in BMP4 are associated with subepithelial, microform, and overt cleft lip
Suzuki S, et al.
American Journal of Human Genetics, 84(3), 406-411 (2009)
Induction of cardiac myogenic lineage development differs between mesenchymal and satellite cells and is accelerated by bone morphogenetic protein-4
Grajales L, et al.
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 53(3), 382-391 (2012)