Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700857
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TRPV1wytwarzane u królika
Synonim(y):
TRPV1, VR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
94
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
4.19 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPV1(7442)
Opis ogólny
Kapsaicyna, główny ostry składnik ostrych papryczek chili, wywołuje uczucie palącego bólu poprzez selektywną aktywację neuronów czuciowych, które przekazują informacje o szkodliwych bodźcach do ośrodkowego układu nerwowego. Białko kodowane przez ten gen jest receptorem dla kapsaicyny i jest nieselektywnym kanałem kationowym, który jest strukturalnie spokrewniony z członkami rodziny kanałów jonowych TRP. Receptor ten jest również aktywowany przez wzrost temperatury w zakresie szkodliwym, co sugeruje, że działa on jako przekaźnik bolesnych bodźców termicznych in vivo. Dla tego genu opisano cztery warianty transkryptu kodujące to samo białko, ale z różną sekwencją 5′ UTR.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 400-500 ludzkiego TRPV1 (NP_061197.4).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700857-100UL4065265183864