SAB5702470
Anti-TRPM8 Antibody, clone 9S8N1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
LTRPC6, TRPP8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9S8N1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
110 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.77 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FRSVIYEPYLAMFGQVPSDVDGTTYDFAHCTFTGNESKPLCVELDEHNLPRFPEWITIPLVCIYMLSTNILLVNLLVAMFGYTVGTVQENNDQVWKFQRYF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRPM8(79054)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)