ZRB2312
Anti-TRPV1 Antibody, clone 1N19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Capsaicin receptor, OTRPC1, Osm-9-like TRP channel 1, Transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, Vanilloid receptor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1N19, recombinant monoclonal
opis
1N19 Clone
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 94.96 kDa
observed mol wt ~80 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
mouse, monkey, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... TRPV1(7442)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in COS-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected TRPV1 in COS-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Human dorsal root ganglia tissue lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Neuro2A cells .
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TRPV1 in Human kidney tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TRPV1 peptide with a binding affinity that was at least ten thousand-fold (10,000X) higher than that obtained with the non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)