Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700888
Sigma-Aldrich
Anty-CD8A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.52 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD8A(925)
Opis ogólny
Antygen CD8 to glikoproteina znajdująca się na powierzchni komórek większości cytotoksycznych limfocytów T, która pośredniczy w skutecznych interakcjach komórka-komórka w układzie odpornościowym. Antygen CD8 działa jako koreceptor z receptorem komórki T na limfocycie T w celu rozpoznawania antygenów prezentowanych przez komórkę prezentującą antygen w kontekście cząsteczek MHC klasy I. Koceptor funkcjonuje jako homodimer złożony z dwóch łańcuchów alfa lub jako heterodimer złożony z jednego łańcucha alfa i jednego łańcucha beta. Zarówno łańcuchy alfa, jak i beta wykazują znaczną homologię ze zmiennymi łańcuchami lekkimi immunoglobulin. Gen ten koduje łańcuch alfa CD8. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CD8A
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)