Kluczowe dokumenty
SAB4501597
Sigma-Aldrich
Anti-JAK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
JAK-1, JAK1, JAK1A, Janus kinase 1, kinase Jak1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 131 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAK1(3716)
Opis ogólny
Kinaza Janus 1 (JAK1) jest niereceptorową kinazą tyrozynową należącą do rodziny JAK. Znajduje się na ludzkim chromosomie 1p31.3.
Przeciwciało anty-JAK1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka JAK1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego JAK1.
Zakres immunogenów: 988-1037
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w kinazie janus 1 (JAK1) powodują białaczkę, raka piersi, raka płuc i HCC (raka wątrobowokomórkowego). Uczestniczy w sygnalizacji z wieloma cytokinami. JAK1 jest również zaangażowana w odpowiedź immunologiczną i inicjację alergicznej choroby dróg oddechowych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
JAK1 (Janus kinase 1) .
Knoops L, et al.
Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology (2010)
Association between JAK1 gene polymorphisms and susceptibility to allergic rhinitis.
Shen Y, et al.
Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology / Launched by the Allergy and Immunology Society of Thailand, 34(2), 124-129 (2016)
Activating JAK1 mutation may predict the sensitivity of JAK-STAT inhibition in hepatocellular carcinoma.
Yang S et al
Oncotarget, 7(5), 5461-5469 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4501597-100UG4061837187452