Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700522
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-STAT5-Y694produkowane u królika
Synonim(y):
MGF, STAT5, stat5a/stat5b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
90
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
2.75 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr694)
informacje o genach
human ... STAT5(6776)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych STAT. W odpowiedzi na cytokiny i czynniki wzrostu członkowie rodziny STAT są fosforylowani przez kinazy związane z receptorami, a następnie tworzą homo- lub heterodimery, które przemieszczają się do jądra komórkowego, gdzie działają jako aktywatory transkrypcji. Białko to jest aktywowane i pośredniczy w odpowiedzi na wiele ligandów komórkowych, takich jak IL2, IL3, IL7, GM-CSF, erytropoetyna, trombopoetyna i różne hormony wzrostu. Aktywacja tego białka w szpiczaku i chłoniaku związanym z fuzją genu TEL/JAK2 jest niezależna od bodźca komórkowego i wykazano, że jest niezbędna do nowotworzenia. Stwierdzono, że mysi odpowiednik tego genu indukuje ekspresję BCL2L1/BCL-X(L), co sugeruje antyapoptotyczną funkcję tego genu w komórkach. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y694 ludzkiego STAT5.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700522-100UL4065265176675