07-849-I
Anti-phospho-JAK1 (Tyr1022/1023)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tyrosine-protein kinase JAK1, Tyr1022/1023-phosphorylated, Janus kinase 1, Tyr1022/1023-phosphorylated, JAK-1, Tyr1022/1023-phosphorylated
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
dot blot: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
informacje o genach
human ... JAK1(3716)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected Tyr1022/1023-phosphorylated JAK1 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1