Merck
HPA001671
Sigma-Aldrich
Anti-STAT3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Acute-phase response factor antibody produced in rabbit, Anti-Signal transducer and activator of transcription 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 1:100- 1:250
immunofluorescence: 1-4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
GVTFTWVEKDISGKTQIQSVEPYTKQQLNNMSFAEIIMGYKIMDATNILVSPLVYLYPDIPKEEAFGKYCRPESQEHPEADPGSAAPYLKTKFICVTPTTCSNTIDLPMSPRTLDSLMQFGNNGEGAEPSAGGQFESLTFDMELTSECA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
Immunogen
Signal transducer and activator of transcription 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Transduktory sygnału i aktywatory transkrypcji (STAT3) działają jako czynnik transkrypcyjny w szlakach sygnałowych. STAT3 wiąże się z interleukiną-6 (IL-6). Jest głównie związany z różnymi krytycznymi funkcjami w układzie odpornościowym, w tym z kontrolą produkcji komórek dendrytycznych, tłumieniem sygnalizacji zapalnej makrofagów oraz regulacją granulopoezy w stanie stacjonarnym i awaryjnym. Ponadto STAT3 uczestniczy również jako aktywowany cytokinami istotny regulator w rozwoju zapalnych komórek pomocniczych T (THi). STAT3 jest aktywowany przez nie-tyrozynowe kinazy zawierające receptory cytokin, a także przez receptory czynników wzrostu, takie jak EGFR (receptor naskórkowego czynnika wzrostu) i rodzina kinaz Src (SFK). Mutacja w genie STAT3 powoduje zespół hiperimmunoglobuliny E. STAT3 został również opisany ze względu na jego właściwości hamujące rozwój nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77483
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
STAT3 signaling and the hyper-IgE syndrome.
David E Levy et al.
The New England journal of medicine, 357(16), 1655-1658 (2007-09-21)
Corinne M Silva
Oncogene, 23(48), 8017-8023 (2004-10-19)
The signal transducers and activators of transcription (STATs) were originally identified in the signaling pathway activated by the nontyrosine kinase containing cytokine receptors. The role of these STATs in hematopoietic cell signaling has been well described. In the case of
Xuexian O Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 282(13), 9358-9363 (2007-02-06)
Interleukin-17 (IL-17)-producing helper T (TH) cells, named as TH(IL-17), TH17, or inflammatory TH (THi), have been recently identified as a novel effector lineage. However, how cytokine signals mediate THi differentiation is unclear. We found that IL-6 functioned to up-regulate IL-23R
Monica Musteanu et al.
Gastroenterology, 138(3), 1003-1011 (2009-12-08)
The transcription factor signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3) has been considered to promote progression and metastasis of intestinal cancers. We investigated the role of Stat3 in intestinal tumors using mice with conditional ablation of Stat3 in intestinal
Jongdae Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 287(22), 18182-18189 (2012-04-13)
STAT3 was recently reported to suppress tumor invasion in Apc(min)(/+) mice. We investigated the mechanisms by which STAT3 inhibits intestinal epithelial tumors using Apc(min)(/+)/Stat3(IEC-KO) mice (intestinal epithelial cell (IEC)-specific deletion of STAT3 in the Apc(min)(/+) background) to determine the role
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA001671-100UL