Kluczowe dokumenty
SAB2104461
Sigma-Aldrich
Anti-STAT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-APRF, Anti-FLJ20882, Anti-MGC16063
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
88 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rabbit, pig, dog, horse, rat, bovine, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT3(6774)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego STAT3
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: FGKYCRPESQEHPEADPGSAAPYLKTKFICVTPTTCSNTIDLPMSPRTLD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heather Francis et al.
The Journal of biological chemistry, 289(40), 27526-27539 (2014-08-15)
IL-6/Stat3 is associated with the regulation of transcription of key cellular regulatory genes (microRNAs) during different types of liver injury. This study evaluated the role of IL-6/Stat3 in regulating miRNA and miR-21 in alcoholic liver disease. By microarray, we identified
Qi Jiang et al.
Biochemical and biophysical research communications, 449(3), 278-283 (2014-05-27)
Atrial fibrillation (AF) is progressive and is the most common clinical arrhythmia. It is associated with inflammatory changes characterized by signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signaling. A zinc finger homeobox 3 (ZFHX3, also named AT-motif binding factor
Fumiharu Imai et al.
Endocrinology, 155(4), 1436-1444 (2014-01-29)
IL-6 is produced in granulosa cells under normal physiological conditions, including during ovulation. However, the roles of IL-6 in ovarian function, including regulation of LH receptor (LHR) expression in granulosa cells, have not been explored in detail. The aim of
Tatsushi Kodama et al.
Cancer letters, 351(2), 215-221 (2014-06-03)
The clinical efficacy of the ALK inhibitor crizotinib has been demonstrated in ALK fusion-positive NSCLC; however, resistance to crizotinib certainly occurs through ALK secondary mutations in clinical use. Here we examined the efficacy of a selective ALK inhibitor alectinib/CH5424802 in
Valeriya Gyurkovska et al.
Inflammation, 37(4), 995-1005 (2014-01-30)
Tyrphostin AG490 is a Janus kinase (JAK) 2 inhibitor that is clinically used as an anticancer agent and is also effective in various models of inflammatory and autoimmune diseases. In this study, we examined the effects of tyrphostin AG490 on
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2104461-50UG
SAB2104461-100UL4061836178338