Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0000367M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AR antibody produced in mouse
clone 1G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AIS, Anti-DHTR, Anti-HUMARA, Anti-KD, Anti-NR3C4, Anti-SBMA, Anti-SMAX1, Anti-TFM, Anti-androgen receptor (dihydrotestosterone receptor; testicular feminization; spinal and bulbar muscular atrophy; Kennedy disease)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AR(367)
Opis ogólny
Gen receptora androgenowego ma długość ponad 90 kb i koduje białko, które ma 3 główne domeny funkcjonalne: domenę N-końcową, domenę wiążącą DNA i domenę wiążącą androgeny. Białko działa jako czynnik transkrypcyjny aktywowany hormonem steroidowym. Po związaniu ligandu hormonalnego receptor dysocjuje od białek pomocniczych, przemieszcza się do jądra, dimeryzuje, a następnie stymuluje transkrypcję genów reagujących na androgeny. Gen ten zawiera 2 polimorficzne segmenty powtórzeń trinukleotydowych, które kodują odcinki poliglutaminy i poliglicyny w N-końcowej domenie transaktywacyjnej jego białka. Ekspansja szlaku poliglutaminowego powoduje rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy'ego). Mutacje w tym genie są również związane z całkowitą niewrażliwością na androgeny (CAIS). Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AR (NP_000035, 221 a.a. ~ 320 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SKDNYLGGTSTISDNAKELCKAVSVSMGLGVEALEHLSPGEQLRGDCMYAPLLGVPPAVRPTPCAPLAECKGSLLDDSAGKSTEDTAEYSPFKGGYTKGL
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fotios Loupakis et al.
Targeted oncology, 9(3), 205-214 (2013-07-04)
This study was conducted to describe the modulation of plasma epidermal growth factor receptor (EGFR) ligands in EGFR-positive metastatic colorectal cancer (mCRC) patients during treatment with cetuximab and irinotecan and to explore the clinical implication of plasma levels' variations as
Agus Rizal A H Hamid et al.
BMC urology, 20(1), 71-71 (2020-06-21)
Androgen deprivation therapy (ADT) is a standard treatment for advanced prostate cancer (PCa). However, PCa recurrence and progression rates during ADT are high. Until now, there has been no evidence regarding when progression begins. This study evaluated the gene expression
Linda M Dairiki Shortliffe et al.
The Journal of urology, 191(6), 1913-1919 (2014-02-13)
Testosterone affects male development, maturation and aging but limited data exist on testosterone effects on the juvenile genitourinary system. We hypothesized that testosterone has bladder and kidney developmental effects, and investigated this in juvenile male rats. To examine the testosterone
Melissa A Babcook et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(10), 2288-2302 (2014-08-15)
Docetaxel chemotherapy remains a standard of care for metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC). Docetaxel modestly increases survival, yet results in frequent occurrence of side effects and resistant disease. An alternate chemotherapy with greater efficacy and minimal side effects is needed.
Naoki Terada et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(9), 1505-1515 (2014-03-08)
Prostate cancer is a heterogeneous disease and thus, it is important to understand whether among the heterogeneous collection of cell types, androgen-deprivation insensitive cells exist prior to hormonal manipulation. We established several LNCaP subclones with distinct insensitivities to androgen deprivation