Kluczowe dokumenty
N2038
Anti-NY-ESO-1 antibody, Mouse monoclonal
clone E978, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CTAG1, Anti-Cancer/Testis Antigen 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E978, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using SKMel-37 total cell extract
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTAG1B(1485)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?