Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1540
Sigma-Aldrich
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone 1J11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Antygen nowotworowy/jądrowy 1; Autoimmunogenny antygen nowotworowy/jądrowy NY-ESO-1; Antygen nowotworowy/jądrowy 6.1; CT6; Członek rodziny antygenów L 2; LAGE-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1J11, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 17.99 kDa
observed mol wt ~18 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest sprawdzane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 1J11 jest króliczym rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa NY-ESO-1. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego NY-ESO-1.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek H1299.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło NY-ESO-1 w lizacie komórek H1299.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło NY-ESO-1 w lizacie komórek U266B1.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia tego przeciwciała związała NY-ESO-1 z KD 2,3 x 10-8 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło NY-ESO-1 w wycinkach tkanek ludzkich jąder.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Antygen nowotworowy 1 (UniProt: P78358; znany również jako autoimmunogenny antygen nowotworowy/jądrowy NY-ESO-1, antygen nowotworowy/jądrowy 6.1, CT6.1, członek rodziny antygenów L 2, LAGE-2) jest kodowany przez gen CTAG1A (znany również jako CTAG, CTAG1, ESO1, LAGE2, LAGE2A) (Gene ID: 1485) u człowieka. NY-ESO-1 jest ludzkim antygenem nowotworowym z rodziny nowotworów/testis, który ulega wysokiej ekspresji w wielu czerniakach o złym rokowaniu oraz w innych typach nowotworów. Nie jest jednak wykrywany w tkankach nienowotworowych, z wyjątkiem komórek zarodkowych i trofoblastów. Posiada bogaty w glicynę region N-końcowy i zawiera C-końcowy hydrofobowy ogon z domeną Pcc-1, która potencjalnie służy jako domena związana z błoną. NY-ESO-1 ulega ekspresji od 18 tygodnia do urodzenia w ludzkich jądrach płodowych, a w jądrach dorosłych ulega silnej ekspresji w spermatogoniach i pierwotnych spermatocytach, ale nie w komórkach post-mejotycznych ani w komórkach somatycznych jąder. Chociaż dokładna funkcja NY-ESO-1 nadal nie jest jasna, spekuluje się, że może ona przyczyniać się do pewnych właściwości, takich jak nieśmiertelność, samoodnawianie, zdolność do migracji i zdolność do inwazji, które sprzyjają przetrwaniu komórek nowotworowych. Ekspresja NY-ESO-1 została zgłoszona w szerokim zakresie typów nowotworów. Ze względu na swoją immunogenność, NY-ESO-1 jest uważany za jeden z najbardziej atrakcyjnych antygenów do immunoterapii nowotworów. Komórki T zaprojektowane do ekspresji receptora komórek T (TCR) o zwiększonym powinowactwie, rozpoznającego naturalnie przetworzony peptyd wspólny dla antygenów nowotworowych NY-ESO-1 i LAGE-1, zostały uznane za atrakcyjną metodę leczenia szpiczaka i zwiększania długoterminowego przeżycia komórek. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi monoklonalnymi przeciwciałami. (Ref.: Raza, A., et al. (2020). J. Transl. Med. 18(1); Artykuł 140; Thomas, R., et al. (2018). Front. Immunol. 9; 947).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)