Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
SAB4504574
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Caspase 8 (pTyr380) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr380)
informacje o genach
human ... CASP8(841)
Opis ogólny
Kaspaza-8 (CASP8) należy do rodziny proteaz specyficznych dla asparaginianu cysteiny. Jest produkowana w komórce jako prokaspaza-8, powolny zymogen. Procaspase-8 ma długą pro-domenę, niosącą dwie główne domeny interakcji białek, DED1 i DED2, a następnie jedną dużą (p18) i jedną małą (p10) podjednostkę katalityczną. CASP8 jest mapowana na ludzki chromosom 2q33.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kaspazy 8 wokół miejsca fosforylacji Tyr380.
Zakres immunogenu: 346-395
Działania biochem./fizjol.
Kaspaza-8 (CASP8) jest zaangażowana w apoptozę, stan zapalny i różnicowanie komórkowe. Aktywuje zaprogramowaną śmierć komórki po ligacji receptora śmierci. Casp8 jest niezbędna do klonalnej ekspansji limfocytów T i B. Bierze również udział w homeostazie limfocytów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functions of Caspase 8: the Identified and the Mysterious.
Guy SS and Craig MW
Seminars in Immunology, 26(3), 246?252-246?252 (2014)
Caspase-8, association with Alzheimer?s Disease and functional analysis of rare variants.
Jan R, et al.
PLoS ONE, 12(10), e0185777-e0185777 (2017)
Structure and chromosome localization of the human CASP8 gene.
Jose GA, et al.
Gene, 226(2), 225-232 (1999)
Dwayne G Stupack
Cancer letters, 332(2), 133-140 (2010-09-08)
Caspase-8 is an apical caspase which initiates programmed cell death following death receptor ligation. This central role in apoptosis has prompted significant clinical interest in regulating caspase-8 expression and proteolytic activity. However, caspase-8 has also been found to play a