Kluczowe dokumenty
HPA005688
Sigma-Aldrich
Anti-CASP8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Apoptotic cysteine protease, Anti-Apoptotic protease Mch-5, Anti-CAP4, Anti-CASP-8, Anti-Caspase-8 precursor, Anti-FADD-homologous ICE/CED-3-like protease, Anti-FADD-like ICE, Anti-FLICE, Anti-ICE-like apoptotic protease 5, Anti-MACH, Anti-MORT1-associated CED-3 homolog
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP8(841)
Opis ogólny
Kaspaza 8 (CASP8) jest proteazą cysteinową, należącą do rodziny proteaz kwasu cysteinowo-asparaginowego (kaspaz).
Immunogen
Znacznik sygnatury epitopu prekursora kaspazy-8 (PrEST)
Sekwencja
LGEGKLDILKRVCAQINKSLLKIINDYEEFSKGEELCGVMTISDSPREQDSESQTLDKVYQMKSKPRGYCLIINNHNFAKAREKVPKLHSIRDRNGTHLDAGALTTFEELHFEIKPHDDCTVEQIYEILKIYQLMDHSNMDCFICC
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kaspaza 8 (CASP8) jest pierwszą proteazą w kaskadzie aktywacji kaspaz odpowiedzialnych za śmierć komórek indukowaną przez receptor czynnika martwicy nowotworów należący do nadrodziny 6 (TNFRSF6/FAS) i receptor czynnika martwicy nowotworów należący do nadrodziny F1A (TNFRSF1A). Po związaniu się z cząsteczką adaptera, Fas-associated via death domain (FADD) rekrutuje ją do receptora. Powoduje to utworzenie agregacji zwanej kompleksem sygnalizacyjnym indukującym śmierć (DISC), który przeprowadza proteolityczną aktywację CASP8. Następnie jego aktywna forma dimeryczna jest uwalniana z DISC i aktywuje kolejne proteazy apoptotyczne. Następnie rozszczepia i aktywuje CASP3, CASP4, CASP6, CASP7, CASP9 i CASP10. CASP8 uczestniczy również w szlakach apoptotycznych Granzymu (GZMB). Hydrolizuje małocząsteczkowy substrat, Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AMC. CASP8 jest modulatorem aktywności p85a Rab-GAP i transportu endosomalnego. Interakcja między nim a p85a powoduje ładowanie GTP Rab5, zmienia handel endosomalny, a na krawędzi komórki widoczne są endosomy Rab5-dodatnie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78230
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vicente A Torres et al.
The Journal of biological chemistry, 283(52), 36280-36289 (2008-11-01)
Caspase 8 is a cysteine protease that initiates apoptotic signaling via the extrinsic pathway in a manner dependent upon association with early endosomes. Previously, we identified caspase 8 as an effector of migration, promoting motility in a manner dependent upon
Silvia Márquez-Jurado et al.
Nature communications, 9(1), 389-389 (2018-01-28)
Fractional killing is the main cause of tumour resistance to chemotherapy. This phenomenon is observed even in genetically identical cancer cells in homogeneous microenvironments. To understand this variable resistance, here we investigate the individual responses to TRAIL in a clonal
M Muzio et al.
The Journal of biological chemistry, 272(5), 2952-2956 (1997-01-31)
Engagement of CD95 or tumor necrosis factor 1 receptor (TNFR-1) by ligand or agonist antibodies is capable of activating the cell death program, the effector arm of which is composed of mammalian interleukin-1beta converting enzyme (ICE)-like cysteine proteases (designated caspases)
Xiao Yang Wang et al.
Clinical & experimental ophthalmology, 42(6), 529-538 (2013-11-15)
The aim of the study was to investigate, using a native mitomycin-C-resistant human Tenon's fibroblast cell line, the possibility that interferon-alpha and gamma could be used with Fas agonists as an alternative anti-fibrotic strategy to mitomycin-C in trabeculectomy. A clinically
Hanghui Wang et al.
International journal of oncology, 45(1), 157-164 (2014-04-17)
The specific and efficient delivery of small interfering RNA (siRNA) into cancer cells in vivo remains a major obstacle. In this study, we investigated whether ultrasound-targeted microbubble destruction (UTMD) combined with dual targeting of HSP72 and HSC70 in prostate cancer cell
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005688-100UL4061836309930
HPA005688-25UL4061842769568