Kluczowe dokumenty
SAB4300434
Sigma-Aldrich
Anti-PAK1/PAK2/PAK3 (Ab-423/402/421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDKN1A antibody produced in rabbit, Anti-MGC130000 antibody produced in rabbit, Anti-PAK65 antibody produced in rabbit, Anti-p21 protein (Cdc42 / Rac)-activated kinase 1 / 2 / 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61-67 kDa
68-74 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-S-T-M-V)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 421-425/400-404/419-423 (R-S-T-M-V), zgodnie z białkami PAK1/PAK2/PAK3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Aktywowana kinaza działa na różne cele. Prawdopodobnie jest efektorem GTPazy, który łączy GTPazy związane z Rho ze szlakiem kinazy MAP JNK. Aktywowana przez CDC42 i RAC1. Bierze udział w rozpuszczaniu włókien stresowych i reorganizacji kompleksów ogniskowych. Bierze udział w regulacji biogenezy mikrotubul poprzez fosforylację TBCB. Aktywność jest hamowana w komórkach poddawanych apoptozie, potencjalnie z powodu wiązania CDC2L1 i CDC2L2.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)