Kluczowe dokumenty
SAB4504044
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Myosin regulatory light chain 2 (pSer18) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-CMH10, Anty-MFM12, Anty-MLC-2s/v, Anty-MLC2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 19 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer18)
informacje o genach
human ... MYL2(4633)
Opis ogólny
MYL2 (łańcuch lekki miozyny 2) koduje regulacyjny łańcuch lekki miozyny (MLC-2V). Składa się z dwóch łańcuchów ciężkich, dwóch niezbędnych łańcuchów lekkich i dwóch regulacyjnych łańcuchów lekkich. Znajduje się na ludzkim chromosomie 12q24.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego regulacyjnego łańcucha lekkiego miozyny 2 wokół miejsca fosforylacji Ser18.
Zakres immunogenu: 3-52
Działania biochem./fizjol.
MYL2 (łańcuch lekki miozyny 2) pomaga przekształcać energię z hydrolizy ATP w siłę mechaniczną. Gen ten odgrywa również ważną rolę w rozwoju i progresji przewlekłej niewydolności serca (HF). Mutacja w genie MYL2 powoduje chorobę włókien mięśniowych typu I u niemowląt i kardiomiopatię.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Slow cardiac myosin regulatory light chain 2 (MYL2) was down-expressed in chronic heart failure patients
Li Y, et al.
Clinical Cardiology, 34(1), 30-34 (2011)
Detailed mapping, mutation analysis, and intragenic polymorphism identification in candidate Noonan syndrome genes MYL2,DCN, EPS8, andRPL6
ION A, et al.
Journal of medical Genetics, 37(11), 884-886 (2000)
Recessive MYL2 mutations cause infantile type I muscle fibre disease and cardiomyopathy
Weterman MA, et al.
Brain (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4504044-100UG4061832523323