Merck
SAB4200808
Sigma-Aldrich
Anti-Myosin Light Chain Kinase antibody, Mouse monoclonal
clone K36, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Białko związane z kinazą (KRP), Kinaza łańcucha lekkiego miozyny, MLCK, Mięśnie gładkie, Telokin, smMLCK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K36, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~160 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, human, mouse, chicken, pig, turkey
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using chicken gizzard extract
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kinaza łańcucha lekkiego miozyny (MLCK) znana również jako MYLK jest zależnym od Ca2+/kalmoduliny czynnikiem fosforylującym łańcuch lekki miozyny. Enzym ten odgrywa główną rolę w fosforylacji regulacyjnych łańcuchów lekkich miozyny, które są niezbędne do skracania i rozwoju napięcia komórek mięśni gładkich, powodując skurcz mięśni gładkich. Kinazy łańcuchów lekkich miozyny są szeroko wyrażane w wielu różnych tkankach i komórkach gatunków eukariotycznych. Istnieją dwa geny mylk1 i mylk2 kodujące białko MLCK, mylk2 ulega ekspresji wyłącznie w komórkach mięśni szkieletowych.
Immunogen
Oczyszczona kinaza łańcucha lekkiego miozyny żołądka kurczaka.
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne przeciwko kinazie łańcucha lekkiego miozyny rozpoznaje kinazę łańcucha lekkiego miozyny mięśni gładkich i komórek niemięśniowych, takich jak hodowane fibroblasty. Zaobserwowano reaktywność z kinazą łańcucha lekkiego miozyny pochodzenia kurzego, indyczego, bydlęcego, ludzkiego, mysiego i wieprzowego. Przeciwciało jest zalecane do stosowania w różnych technikach immunologicznych, w tym immunoblottingu (~160kDa), immunohistochemii i immunofluorescencji.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Inne uwagi
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Myosin Light Chain Kinase: A Potential Target for Treatment of Inflammatory Diseases.
Xiong, et al.
Frontiers in Pharmacology, 8, 292-292 (2017)
Renaud Léguillette et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 179(3), 194-204 (2008-11-18)
Airway smooth muscle (SM) of patients with asthma exhibits a greater velocity of shortening (Vmax) than that of normal subjects, and this is thought to contribute to airway hyperresponsiveness. A greater Vmax can result from increased myosin activation. This has
Jeffrey B Wyckoff et al.
Current biology : CB, 16(15), 1515-1523 (2006-08-08)
Tumor cells invading three-dimensional matrices need to remodel the extracellular matrix (ECM) in their path. Many studies have focused on the role of extracellular proteases; however, cells with amoeboid or rounded morphologies are able to invade even when these enzymes
S Topouzis et al.
Developmental biology, 178(2), 430-445 (1996-09-15)
Lineage analysis studies in the avian embryo have identified two types of smooth muscle cells (SMCs) in the tunica media of large elastic arteries; one that originates within the cardiac neural crest and is ectoderm in origin (Ect) and another
Zoe M Goeckeler et al.
The Journal of biological chemistry, 280(38), 33083-33095 (2005-08-02)
This study determined the effects of increased intracellular cAMP and cAMP-dependent protein kinase activation on endothelial cell basal and thrombin-induced isometric tension development. Elevation of cAMP and maximal cAMP-dependent protein kinase activation induced by 10 microm forskolin, 40 microm 3-isobutyl-1-methylxanthine