SAB4300135
Anti-phospho-PAK1/PAK2/PAK3 (pThr423/pThr402/pThr421) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ADE2 antibody produced in rabbit, Anti-CDKN1A antibody produced in rabbit, Anti-PAK65 antibody produced in rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
61-67 kDa
68-74 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-S-TP-M-V)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr423/pThr402/pThr421)
informacje o genach
human ... PAK1(5058) , PAK2(5062) , PAK3(5063)
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)