Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700754
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL18produkowane u królików
Synonim(y):
IGIF, IL-18, IL-1g, IL18, IL1F4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
21
22
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
3.03 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL18(3606)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną prozapalną, która zwiększa aktywność komórek naturalnych zabójców w komórkach śledziony i stymuluje produkcję interferonu gamma w komórkach T-pomocniczych typu I. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiej IL18.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)