Kluczowe dokumenty
U9257
UbcH9 Conjugating Enzyme human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... UBE2E3(10477) , UBE2I(7329)
Opis ogólny
Manufactured for Sigma by Boston Biochem., Inc.
Działania biochem./fizjol.
UbcH9 pośredniczy w koniugacji SUMO-1, SUMO-2 i SUMO-3 z różnorodnymi białkami bez pomocy ligazy E3. Ten enzym koniugujący E2 oddziałuje bezpośrednio z substratami białkowymi, które są modyfikowane przez SUMOylację i może pomagać w rozpoznawaniu substratów. UbcH9 jest specyficzny dla koniugacji białek modyfikowanych przez SUMOylację.
Postać fizyczna
Roztwór w 50 mM HEPES, pH 7,5, 100 mM NaCl, 10% glicerolu, 1 mM TCEP.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
J M Desterro et al.
FEBS letters, 417(3), 297-300 (1997-12-31)
Ubiquitin conjugating enzymes participate in the thioester cascade that leads to protein ubiquitination. Although Ubc9 is homologous to E2 ubiquitin conjugating enzymes we have shown that it is unable to form a thioester with ubiquitin, but can form a thioester