Merck
U9382
Sigma-Aldrich
Ubiquitin-Carrier Protein H10 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
UbcH10
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
~20 kDa
metody
ligand binding assay: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... UBE2C(11065)
Opis ogólny
Wyprodukowano dla firmy Sigma przez Boston Biochem., Inc.
Zastosowanie
Ludzkie białko nośnikowe ubikwityny H10 (UbcH10) może być wykorzystywane do badania roli układu ubikwityna-proteasom w patogenezie chorób człowieka.
Działania biochem./fizjol.
Ludzkie białko nośnikowe ubikwityny H10, określane również jako UbcH10, jest rekombinowanym białkiem, które katalizuje niszczenie cykliny A i cykliny B wraz z kompleksem promującym anafazę, a zatem odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu wyjścia komórki z mitozy.
W połączeniu z kompleksem promującym anafazę katalizuje niszczenie zarówno cykliny A, jak i cykliny B.
W połączeniu z kompleksem promującym anafazę, białko katalizuje niszczenie zarówno cykliny A, jak i cykliny B.
Postać fizyczna
Roztwór w 50 mM HEPES, pH 8,0, 125 mM NaCl i 1 mM DTT w 10% glicerolu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F M Townsley et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(6), 2362-2367 (1997-03-18)
Destruction of mitotic cyclins by ubiquitin-dependent proteolysis is required for cells to complete mitosis and enter interphase of the next cell cycle. In clam eggs, this process is catalyzed by a cyclin-selective ubiquitin carrier protein, E2-C, and the cyclosome/anaphase promoting