Kluczowe dokumenty
SAB3500356
Sigma-Aldrich
Anti-MDA5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IFIH1, Anti-Interferon-induced with helicase C domain protein 1, Anti-Melanoma differentiation-associated protein 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 113 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFIH1(64135)
Opis ogólny
Melanoma differentiation-associated protein 5 (MDA5), znane również jako interferon induced with helicase C domain 1 (IFIH1), jest cytozolowym sensorem RNA. Jest ono kodowane przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 2q24.2. Kodowane białko jest członkiem rodziny receptorów podobnych do genu I indukowanego kwasem retinowym. MDA5 charakteryzuje się zarówno domeną rekrutacji kaspaz, jak i domenami helikazy RNA z grupy DExH.
Immunogen
Przeciwciało MDA5 zostało wyhodowane przeciwko 16-aminokwasowemu peptydowi w pobliżu końca karboksylowego ludzkiego MDA5.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MDA5 wyprodukowane u królika zostało użyte w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
Białko 5 związane z różnicowaniem czerniaka (MDA5) odgrywa istotną rolę w przeciwwirusowych wrodzonych odpowiedziach immunologicznych. Ponadto kodowane białko aktywuje również czynniki regulacyjne interferonu 3 i 7 oraz czynnik jądrowy-κB (NF-κB) poprzez mitochondrialne wirusowe białko sygnalizacyjne, indukując odpowiedzi przeciwwirusowe i proapoptotyczne, co jest związane z różnymi chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak cukrzyca typu 1 (T1D), choroba Gravesa-Basedowa (GD), stwardnienie rozsiane (MS), łuszczyca i reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Polimorfizm w genie jest związany z rozwojem bielactwa uogólnionego (GV).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Powiązanie
Działanie tego przeciwciała można zablokować za pomocą peptydu blokującego SBP3500356.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Association Analyses Identify Three Susceptibility Loci for Vitiligo in the Chinese Han Population
Tang X F, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 133(2), 403-410 (2013)
mda-5: An interferon-inducible putative RNA helicase with double-stranded RNA-dependent ATPase activity and melanoma growth-suppressive properties
Kang D C, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 99(2), 637-642 (2002)
Mitophagy Enhances Oncolytic Measles Virus Replication by Mitigating DDX58/RIG-I-Like Receptor Signaling
Xia M, et al.
Journal of Virology, 88(9), 5152-5164 (2014)
Mao Xia et al.
Journal of virology, 88(9), 5152-5164 (2014-02-28)
The success of future clinical trials with oncolytic viruses depends on the identification and the control of mechanisms that modulate their therapeutic efficacy. In particular, little is known about the role of autophagy in infection by attenuated measles virus of
Matthew Hackbart et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(14), 8094-8103 (2020-03-22)
Coronaviruses (CoVs) are positive-sense RNA viruses that can emerge from endemic reservoirs and infect zoonotically, causing significant morbidity and mortality. CoVs encode an endoribonuclease designated EndoU that facilitates evasion of host pattern recognition receptor MDA5, but the target of EndoU