Kluczowe dokumenty
SAB2108542
Sigma-Aldrich
Anti-TPM1
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti- C15orf13, Anti- CMD1Y, Anti- TMSA, Anti- TPM1-alpha, Anti-CMH3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
31 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, dog, mouse, guinea pig, human, rabbit
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
nr dostępu
NM_000366
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TPM1(7168)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany do regionu N-końcowego ludzkiego TPM1
Działania biochem./fizjol.
TPM1 jest członkiem rodziny tropomiozyn - wysoce konserwatywnych, szeroko rozpowszechnionych białek wiążących aktynę, zaangażowanych w układ kurczliwy mięśni prążkowanych i gładkich oraz cytoszkielet komórek niemięśniowych. Tropomiozyna składa się z dwóch łańcuchów alfa-helikalnych ułożonych w formie spirali. Jest polimeryzowana koniec do końca wzdłuż dwóch rowków włókien aktyny i zapewnia stabilność włókien. Białko to jest jednym z typów łańcucha alfa-helikalnego, który tworzy dominującą tropomiozynę mięśni prążkowanych, gdzie działa również w połączeniu z kompleksem troponiny w celu regulacji zależnej od wapnia interakcji aktyny i miozyny podczas skurczu mięśni. Gen ten jest członkiem rodziny tropomiozyny wysoce konserwowanych, szeroko rozpowszechnionych białek wiążących aktynę zaangażowanych w układ kurczliwy mięśni prążkowanych i gładkich oraz cytoszkieletu komórek niemięśniowych. Tropomiozyna składa się z dwóch łańcuchów alfa-helikalnych ułożonych w formie spirali. Jest polimeryzowana koniec do końca wzdłuż dwóch rowków włókien aktyny i zapewnia stabilność włókien. Kodowane białko jest jednym z typów łańcucha alfa-helikalnego, który tworzy dominującą tropomiozynę mięśni prążkowanych, gdzie działa również w połączeniu z kompleksem troponiny w celu regulacji zależnej od wapnia interakcji aktyny i miozyny podczas skurczu mięśni. W mięśniach gładkich i komórkach niemięśniowych opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące szereg izoform. Mutacje w tym genie są związane z rodzinną kardiomiopatią przerostową typu 3.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DRAEQAEADKKAAEDRSKQLEDELVSLQKKLKGTEDELDKYSEALKDAQE
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)