WH0084676M1
Monoclonal Anti-TRIM63 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ32380, Anti-IRF, Anti-MURF1, Anti-MURF2, Anti-RNF28, Anti-SMRZ, Anti-tripartite motif-containing 63
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TRIM63(84676)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
DKSTKLVETAIQSLDEPGGATFLLTAKQLIKSIVEASKGCQLGKTEQGFENMDFFTLDLEHIADALRAIDFGTDEEEEEFIEEEDQEEEESTEGKEEGH