Kluczowe dokumenty
SAB5700632
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IL6produkowane u królików
Synonim(y):
BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6, IL6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
2.89 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6(3569)
Opis ogólny
Gen ten koduje cytokinę, która funkcjonuje w stanach zapalnych i dojrzewaniu komórek B. Ponadto wykazano, że kodowane białko jest endogennym pirogenem zdolnym do wywoływania gorączki u osób z chorobami autoimmunologicznymi lub infekcjami. Białko jest produkowane głównie w miejscach ostrego i przewlekłego stanu zapalnego, gdzie jest wydzielane do surowicy i indukuje transkrypcyjną odpowiedź zapalną poprzez receptor interleukiny 6 alfa. Funkcjonowanie tego genu jest związane z szeroką gamą stanów chorobowych związanych ze stanem zapalnym, w tym z podejrzeniem cukrzycy i układowego młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 30-212 ludzkiej IL6 (NP_000591.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)