Kluczowe dokumenty
SAB1409900
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM63 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ32380, IRF, MURF1, MURF2, RNF28, SMRZ
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM63(84676)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek palca cynkowego RING występującego w mięśniach poprzecznie prążkowanych i tęczówce oka. Produkt tego genu jest zlokalizowany w sieciach Z-line i M-line miofibryli, gdzie odpowiednio N-końcowy i C-końcowy region titiny wiąże się z sarkomerem. Badania wiązania in vitro wykazały, że białko to wiąże się również bezpośrednio z tityną w pobliżu regionu tityny zawierającego aktywność kinazy. Inny członek tej rodziny białek wiąże się z mikrotubulami. Ponieważ członkowie tej rodziny mogą tworzyć heterodimery, sugeruje to, że białka te mogą służyć jako łącznik między kinazą titiny a szlakami sygnałowymi zależnymi od mikrotubul w mięśniach. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRIM63 (NP_115977.2, 1 a.a. ~ 353 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDYKSSLIQDGNPMENLEKQLICPICLEMFTKPVVILPCQHNLCRKCANDIFQAANPYWTSRGSSVSMSGGRFRCPTCRHEVIMDRHGVYGLQRNLLVENIIDIYKQECSSRPLQKGSHPMCKEHEDEKINIYCLTCEVPTCSMCKVFGIHKACEVAPLQSVFQGQKTELNNCISMLVAGNDRVQTIITQLEDSRRVTKENSHQVKEELSQKFDTLYAILDEKKSELLQRITQEQEKKLSFIEALIQQYQEQLDKSTKLVETAIQSLDEPGGATFLLTAKQLIKSIVEASKGCQLGKTEQGFENMDFFTLDLEHIADALRAIDFGTDEEEEEFIEEEDQEEEESTEGKEEGHQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)