Kluczowe dokumenty
SAB5701964
Sigma-Aldrich
[Zatwierdzone przez KO] Przeciwciało anty-HPRT1, klon 4N2Q6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HGPRT, HPRT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4N2Q6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
25 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.3 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GDDLSTLTGKNVLIVEDIIDTGKTMQTLLSLVRQYNPKMVKVASLLVKRTPRSVGYKPDFVGFEIPDKFVVGYALDYNEYFRDLNHVCVISETGKAKYKA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HPRT1(3251)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest transferazą, która katalizuje konwersję hipoksantyny do monofosforanu inozyny i guaniny do monofosforanu guanozyny poprzez przeniesienie grupy 5-fosforybozylowej z 1-pirofosforanu 5-fosforybozylu. Enzym ten odgrywa centralną rolę w wytwarzaniu nukleotydów purynowych poprzez szlak ratowania puryn. Mutacje w tym genie powodują zespół Lescha-Nyhana lub dnę moczanową.[dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 119-218 ludzkiego HPRT11 (P00492).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)