Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA003425
Sigma-Aldrich
Anti-TFF1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Breast cancer estrogen-inducible protein, Anti-HP1A, Anti-PNR-2, Anti-Trefoil factor 1 precursor, Anti-pS2 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
QTETCTVAPRERQNCGFPGVTPSQCANKGCCFDDTVRGVPWCFYPNTIDVPPE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TFF1(7031)
Immunogen
Trefoil factor 1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Czynnik Trefoil 1 jest białkiem kodowanym przez gen TFF1 u ludzi. Białka te są małymi białkami wydzielniczymi charakteryzującymi się trzema wewnątrzłańcuchowymi wiązaniami dwusiarczkowymi tworzącymi motyw trefoil lub P-domenę. Jest obficie wyrażany na powierzchniach błony śluzowej, a zwłaszcza w przewodzie pokarmowym. Białko to należy do wysoce konserwatywnych białek, które odgrywają istotną rolę w regeneracji nabłonka w przewodzie pokarmowym. Jego ekspresja jest silnie indukowana po uszkodzeniu błony śluzowej i może funkcjonować jako gen supresorowy nowotworu żołądka. Ulega ekspresji w różnych typach raka, w tym w raku piersi. Gen zawiera element odpowiedzi na estrogen, a jego ekspresja może być regulowana przez estrogen. Stwierdzono, że zwiększona ekspresja tego genu jest związana z progresją nowotworu w niektórych nowotworach, a mutacje missense w genie zostały wykryte w raku żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86373
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Milan Markićević et al.
International journal of medical sciences, 11(7), 663-673 (2014-05-21)
A role of an estrogen-regulated, autocrine motogenic factor was assumed to be a major biological role of trefoil factor 1 (TFF1) in breast cancer. TFF1 is regarded as a predictive factor for positive response to endocrine therapy in breast cancer
F B Fahlbusch et al.
Placenta, 34(11), 1027-1035 (2013-09-03)
Gastrokine-1 (GKN1) is a secreted auto-/paracrine protein, described to be expressed in the gastric mucosa. In gastric cancers GKN1 expression is commonly down-regulated. While current research focusses on the exploration of tumor-suppressive properties of GKN1 with regard to its potential
Sonam Pelden et al.
Oncology reports, 30(3), 1518-1526 (2013-07-10)
Trefoil factor 1 (TFF1) is a small secretory protein expressed in various types of carcinomas including breast cancer. The TFF1 gene contains an estrogen response element and its expression can be regulated by estrogen. Previous reports showed that TFF1 could
You-Guang Huang et al.
Tumori, 99(6), 702-707 (2014-02-08)
Aberrant expression of the trefoil factor family (TFF) has been recognized to be involved in the development and/or progression of various solid tumors. Increased trefoil factor 1 (TFF1) expression is found associated with tumor progression in some tumors, and TFF1
Andrei P Drabovich et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 15(6), 2093-2107 (2016-04-14)
Estrogen receptor alpha (ERα)-mediated proliferation of breast cancer cells is facilitated through expression of multiple primary target genes, products of which induce a secondary response to stimulation. To differentiate between the primary and secondary target proteins of ERα signaling, we