Kluczowe dokumenty
SAB2102610
Sigma-Aldrich
Anti-TUT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ21850, Anti-FLJ22267, Anti-FLJ22347, Anti-MGC131987, Anti-Terminal uridylyl transferase 1, U6 snRNA-specific
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
94 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, human, horse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUT1(64852)
Opis ogólny
Poprzednio przypisany identyfikator białka A8K995 został połączony z Q9H6E5. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TUT1
Działania biochem./fizjol.
TUT1 jest transferazą nukleotydylową, która działa zarówno jako terminalna urydylotransferaza, jak i jądrowa polimeraza poli(A). TUT1 specyficznie dodaje i usuwa nukleotydy z końca 3′ małych jądrowych RNA i wybranych mRNA i może funkcjonować w kontrolowaniu ekspresji genów i proliferacji komórek. TUT1 specyficznie katalizuje urydylację U6 snRNA (RNU6; MIM 180692) i jest niezbędny do proliferacji komórek (Trippe i in., 2006 [PubMed 16790842]).[dostarczone przez OMIM].
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: CDLDLFLDLGDLEEPQPVPKAPESPSLDSALASPLDPQALACTPASPPDS
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emily C Knouf et al.
PloS one, 8(7), e69630-e69630 (2013-07-23)
Post-transcriptional modifications of miRNAs with 3' non-templated nucleotide additions (NTA) are a common phenomenon, and for a handful of miRNAs the additions have been demonstrated to modulate miRNA stability. However, it is unknown for the vast majority of miRNAs whether